Documenti fondamentali
AMBH97F05B90
Ambeed, Inc.
(2-Cyanopyrimidin-5-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.92
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-cyano-5-pyrimidinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BN3O2/c7-1-5-8-2-4(3-9-5)6(10)11/h2-3,10-11H
InChI
FNCAXVHODMJGMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1164100-81-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)