Documenti fondamentali
AMBH97F05B50
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(2-fluoropyridin-3-yl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.61
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-4-(2-fluoro-3-pyridinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H5ClFN3/c10-9-13-5-3-7(14-9)6-2-1-4-12-8(6)11/h1-5H
InChI
AFUWPPDPTXFWAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/954216-54-7.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)