Documenti fondamentali
AMBH97F04BF9
Ambeed, Inc.
6-Carbamoylquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-carbamoylquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O3/c12-10(14)6-1-2-9-7(3-6)4-8(5-13-9)11(15)16/h1-5H,(H2,12,14)(H,15,16)
InChI
CLZDNVPHNCYLNY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1403746-66-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)