AMBH97F04BE5
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-chlorobenzonitrile
About This Item
Iupac Name
2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrClN/c8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)9/h1-3H
InChI
DVMBZTNBWVDWBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)