AMBH97F04B51
Ambeed, Inc.
2-Isopropylmorpholine
About This Item
Iupac Name
2-isopropylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-6(2)7-5-8-3-4-9-7/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI
DNBOOEPFXFVICE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)