Documenti fondamentali
AMBH97F04ACF
Ambeed, Inc.
6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.37
Numero MDL:
Iupac Name
6,6-dimethyl-3-(methylsulfanyl)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-2-benzothiophene-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NOS2/c1-12(2)4-7-9(6-13)16-11(15-3)10(7)8(14)5-12/h4-5H2,1-3H3
InChI
REHLIMHCZVPSPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175202-50-3.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)