Documenti fondamentali
AMBH97F048E2
Ambeed, Inc.
2-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.54
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
Inchi Code
1S/C12H6BrClO/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6H
InChI
UEZFJQZYXQHURA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1360145-45-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)