Documenti fondamentali
AMBH97F041CC
Ambeed, Inc.
10-Methyl-10H-phenothiazine-3,7-dicarbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
10-methyl-10H-phenothiazine-3,7-dicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H11NO2S/c1-16-12-4-2-10(8-17)6-14(12)19-15-7-11(9-18)3-5-13(15)16/h2-9H,1H3
InChI
FCHUFBLISOGXHO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31123-52-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)