AMBH97F03F04
Ambeed, Inc.
1-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11ClO/c1-6-4-9(11)5-7(2)10(6)8(3)12/h4-5H,1-3H3
InChI
YTPYRGOFBLEEBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35887-71-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)