AMBH97BA1248
Ambeed, Inc.
3-Perfluorohexyl-1,2-epoxypropane
About This Item
Iupac Name
2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptyl)oxirane
Inchi Code
1S/C9H5F13O/c10-4(11,1-3-2-23-3)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h3H,1-2H2
InChI
KGYUZRBIQCDOCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)