Documenti fondamentali
AMBH97BA1208
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.98
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butanol
Inchi Code
1S/C4H5BrF4O/c5-4(8,9)3(6,7)1-2-10/h10H,1-2H2
InChI
RTTCOQHNKANLOS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/234443-21-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)