Documenti fondamentali
AMBH97BA0EB9
Ambeed, Inc.
4-(4-Chloropyrimidin-2-yl)morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.64
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(4-chloro-2-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10ClN3O/c9-7-1-2-10-8(11-7)12-3-5-13-6-4-12/h1-2H,3-6H2
InChI
JORDJRAQJPQYLB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24192-96-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)