Documenti fondamentali
AMBH97BA0827
Ambeed, Inc.
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)8-3-1-7(2-4-8)10(5-6-10)9(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)
InChI
VVUFHHAYGVZPTQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886366-13-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)