AMBH97BA07D0
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide
About This Item
Iupac Name
1-ethyl-2-methylquinolinium iodide
Inchi Code
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/606-55-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)