Documenti fondamentali
AMBH97BA0292
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,3-dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F2N/c7-4-1-3(6(9)10)2-11-5(4)8/h1-2,6H
InChI
ODKRLOKESDPEPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71690-06-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)