Documenti fondamentali
AMBH97BA0154
Ambeed, Inc.
3-Cyclopentyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-cyclopentyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c9-8-5-7(10-11-8)6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2,(H3,9,10,11)
InChI
PXEDPQCHOFQXCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/264209-16-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)