Documenti fondamentali
AMBH97BA00F3
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1H-indole-6-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-methyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-6-5-11-9-4-7(10(12)13)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3,(H,12,13)
InChI
NYOPDHGKWNANDV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/201286-69-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/201286-69-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)