Documenti fondamentali
AMBH97B9F61B
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-sulfanylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.63
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-chloro-4-sulfanylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5ClO2S/c8-5-3-4(7(9)10)1-2-6(5)11/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI
LTXNOYLJVALMQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33029-25-3.html
Synonym
3-Chloro-4-mercaptobenzoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)