AMBH97B9F4CA
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-(1-phenylvinyl)benzene
About This Item
Iupac Name
1-chloro-4-(1-phenylvinyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H11Cl/c1-11(12-5-3-2-4-6-12)13-7-9-14(15)10-8-13/h2-10H,1H2
InChI
QRSXZQQKWIHIHY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)