Documenti fondamentali
AMBH97B9F393
Ambeed, Inc.
3,6-Dichloro-2-methoxypyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.02
Numero MDL:
Iupac Name
3,6-dichloro-2-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO/c1-10-6-4(7)2-3-5(8)9-6/h2-3H,1H3
InChI
MLNLHTOIRALQJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214391-95-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1214391-95-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)