Documenti fondamentali
AMBH97B9F32E
Ambeed, Inc.
4-Phenylbutyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.41
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-phenylbutyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C17H20O3S/c1-15-10-12-17(13-11-15)21(18,19)20-14-6-5-9-16-7-3-2-4-8-16/h2-4,7-8,10-13H,5-6,9,14H2,1H3
InChI
BTBFNOYVZDSVPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112775-09-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)