AMBH97B9F2CB
Ambeed, Inc.
(2-Fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(2-fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9FN2.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-9;/h1-4,10H,5,9H2;1H
InChI
WSOKFGZJUMXOEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)