AMBH96F10D4E
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
About This Item
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-4(7(9)11)1-2-6(5)10/h1-3H
InChI
DLZUHSFUBZTBQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)