Documenti fondamentali
AMBH96F10930
Ambeed, Inc.
2-Pyrimidineacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-pyrimidinylacetic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)4-5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,4H2,(H,9,10)
InChI
NRRCYZPJUABYHL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66621-73-6.html
Synonym
2-Pyrimidineacetic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66621-73-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)