Documenti fondamentali
AMBH96F1084B
Ambeed, Inc.
1H-Pyrazole-3,5-dicarbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1H-pyrazole-3,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2N4/c6-2-4-1-5(3-7)9-8-4/h1H,(H,8,9)
InChI
LBSASQXIHJDQCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847573-68-6.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)