AMBH9614FE2B
Ambeed, Inc.
5-(2-(Dimethylamino)ethoxy)pyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
N-{2-[(6-amino-3-pyridinyl)oxy]ethyl}-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-12(2)5-6-13-8-3-4-9(10)11-7-8/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H2,10,11)
InChI
NQPXTODBJVFZKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1249400-92-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)