AMBH9614FC8D
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-(methylsulfonyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-(methylsulfonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2S/c1-11(9,10)6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3
InChI
CNAIMMQZMLBREW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)