AMBH9614FB53
Ambeed, Inc.
2-(Oxetan-3-yl)ethanol
About This Item
Iupac Name
2-(3-oxetanyl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c6-2-1-5-3-7-4-5/h5-6H,1-4H2
InChI
LBOMVZHWFXVFLY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)