Documenti fondamentali
AMBH9614F8C5
Ambeed, Inc.
4-Ethyl-4-methylmorpholin-4-ium bromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-ethyl-4-methylmorpholin-4-ium bromide
Inchi Code
1S/C7H16NO.BrH/c1-3-8(2)4-6-9-7-5-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI
ACQZVWGQFXXTIX-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65756-41-4.html
Pittogrammi
Health hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)