Documenti fondamentali
AMBH9614F89E
Ambeed, Inc.
1-Boc-4-Ethylaminopiperidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.33
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 4-(ethylamino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-5-13-10-6-8-14(9-7-10)11(15)16-12(2,3)4/h10,13H,5-9H2,1-4H3
InChI
SRDSJYNZSNVSGS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/264905-39-7.html
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/264905-39-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)