AMBH9614F7BC
Ambeed, Inc.
Dimethyl (2-oxo-4-phenylbutyl)phosphonate
About This Item
Iupac Name
dimethyl 2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Inchi Code
1S/C12H17O4P/c1-15-17(14,16-2)10-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8-10H2,1-2H3
InChI
ONYIBVIIOCEBIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)