Documenti fondamentali
AMBH9614F791
Ambeed, Inc.
3-Acetylpyridine n-oxide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(1-oxido-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3
InChI
AZFMFGIMDGBJRR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14188-94-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)