AMBH9614F716
Ambeed, Inc.
2-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetic acid
About This Item
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)6-1-3-7(4-2-6)15-5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChI
NTBSLTKYEVAWEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/163839-73-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)