Documenti fondamentali
AMBH9614F6C3
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.06
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9(12)6-2-3-8(10)7(4-6)5-11/h2-5H,1H3
InChI
ZXGBVIJNXQHZNP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858124-35-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)