AMBH9614F57A
Ambeed, Inc.
Methyl thieno[2,3-d]thiazole-5-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: A333883-100MG
107,78 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: A333883-100MG
107,78 €
Iupac Name
methyl thieno[2,3-d]thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5NO2S2/c1-10-7(9)5-2-4-6(12-5)8-3-11-4/h2-3H,1H3
InChI
CIJOBSXZSCLSRJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)