Documenti fondamentali
AMBH9614F534
Ambeed, Inc.
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.99
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4HBrCl2O2S2/c5-2-1-3(10-4(2)6)11(7,8)9/h1H
InChI
PABOKJJDABSQCK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/166964-35-8.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/166964-35-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)