Documenti fondamentali
AMBH9614F2C1
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-methoxy-3-oxobutanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 4-methoxy-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C7H12O4/c1-3-11-7(9)4-6(8)5-10-2/h3-5H2,1-2H3
InChI
CMKOJBYFNYDATH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66762-68-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)