Documenti fondamentali
AMBH9614F163
Ambeed, Inc.
2,5-Difluoroterephthalaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,5-difluoroterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F2O2/c9-7-1-5(3-11)8(10)2-6(7)4-12/h1-4H
InChI
QIUMSVLKXTWDSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/608145-27-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)