Documenti fondamentali
AMBH9614F021
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.53
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-5-cyanobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2S/c8-6-1-5(4-10)2-7(3-6)13(9,11)12/h1-3H
InChI
RDXIVSGVEAXENI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/49674-17-1.html
Synonym
3-Bromo-5-cyanobenzenesulfonyl chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)