AMBH95E08A81
Ambeed, Inc.
(2-Formyl-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
2-formyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H6BF3O3/c10-8(11,12)6-1-2-7(9(14)15)5(3-6)4-13/h1-4,14-15H
InChI
XMALWAHKGBEGSV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1217501-35-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)