Documenti fondamentali
AMBH95E08920
Ambeed, Inc.
2-(Octyloxy)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.27
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(octyloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI
HPSBYYHIHGQARI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63632-58-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)