Documenti fondamentali
AMBH95E0868D
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7BrO3/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4,10H,1H3
InChI
KRTBWIIGEJIUSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/192810-12-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)