Documenti fondamentali
AMBH95E084C5
Ambeed, Inc.
N-Cyclopropylcyclohexanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.7
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-cyclopropylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-2-4-8(5-3-1)10-9-6-7-9;/h8-10H,1-7H2;1H
InChI
BHEJSAFRFRRXIR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874-64-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/874-64-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)