Documenti fondamentali
AMBH95E08348
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.56
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-chloro-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylamine
Inchi Code
1S/C4H5ClN4/c1-2-7-3(5)9-4(6)8-2/h1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI
BTBXQZKDOSYRDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21320-62-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)