Documenti fondamentali
AMBH95E082DA
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazole-5-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c1-4-7-3-5(2-6)8-4/h3H,1H3
InChI
YQLHOMLLEOCIOH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65735-10-6.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)