AMBH95E081E6
Ambeed, Inc.
1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-one
About This Item
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)acetone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-5-3-4-6-10(9)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI
GMBFNZCPZFVKAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5211-62-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)