Documenti fondamentali
AMBH95E07FDA
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.5
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-bromo-3-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-8-2-1-6-4-9(11)12-5-7(6)3-8/h1-5H
InChI
GPICPAIKTJPYEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1029720-65-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1029720-65-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)