Documenti fondamentali
AMBH95E07E9F
Ambeed, Inc.
N1-Dodecylpropane-1,3-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.45
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N~1~-dodecyl-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C15H34N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16/h17H,2-16H2,1H3
InChI
XMMDVXFQGOEOKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White or colorless to yellow solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5538-95-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)