Documenti fondamentali
AMBH93EDCF71
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-methoxypyridin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-2-methoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-6-5(7)4(8)2-3-9-6/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI
FJBMTFANAYFWPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/215364-86-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/215364-86-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)