Documenti fondamentali
AMBH93E4C8E5
Ambeed, Inc.
4-Chlorophthalonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.58
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-chlorophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3ClN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H
InChI
SZSLISKYJBQHQC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17654-68-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17654-68-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)